Drukuj
Dichlorek kobaltu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Cobaltous chloride, Cobalt dichloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
409332-1G 409332-5G
SIAL409332-1GEA 495 PLN
SIAL409332-1G SIAL409332-5G
Dichlorek kobaltu, Sigma-Aldrich®
Dichlorek kobaltu
Formuła: Cl₂Co
MW: 129.84 g/mol
Temp. Wrzenia: 1049
Temp. topnienia: 735
Gęstość: 1.6795 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00010938
Numer CAS: 7646-79-9
Numer WE (dawny EINECS): 231-589-4
Jednostka: 3077
ADR: 9 III
Klasyfikacja Merck : 12,02498