Dichlorek kobaltu, bezwodny 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
B22031.14
B22031.22
B22031.36
B22031.14EA
277
PLN
B22031.14
B22031.22
B22031.36
Dichlorek kobaltu, bezwodny 97%
Dichlorek kobaltu
Purity: 97%
CAS No.: 7646-79-9
Molecular Formula: Cl2Co
Formula Weight: 129.84
Odour: Odourless
Melting Point: 735°
Boiling Point: 1049°
Merck Reference: 14,2437
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00010938
Formuła:
Cl₂Co Temp. Wrzenia: 1049 °C Temp. topnienia: 735 °C Gęstość: 3,367 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010938 Numer CAS: 7646-79-9 Numer WE (dawny EINECS): 231-589-4 Jednostka: 3077 ADR: 9,III Klasyfikacja Merck : 14,2437 |