Dichlorek kobaltu, dry_ultra 99,9 Metals basis
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Cobaltous chloride, Cobalt dichloride
ampuled under argon
13666.03
13666.06
13666.14
13666.03EA
570
PLN
13666.03
13666.06
13666.14
Dichlorek kobaltu, dry_ultra 99,9 Metals basis
Dichlorek kobaltu
Purity: 99.9%
CAS No.: 7646-79-9
Molecular Formula: Cl2Co
Formula Weight: 129.84
Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon
Density: 3.367
Appearance: Pale blue
Odour: Odourless
Melting Point: 735°
Boiling Point: 1049°
Merck Reference: 14,2437
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00010938
Formuła:
Cl₂Co MW: 129.84 g/mol Temp. Wrzenia: 1049 °C Temp. topnienia: 735 Gęstość: 3.367 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010938 Numer CAS: 7646-79-9 Numer WE (dawny EINECS): 231-589-4 Jednostka: 3077 ADR: 9 III Klasyfikacja Merck : 14,2437 |