Dichlorek kobaltu, ultra dry ≥99.998% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Ampuled under argon
13665.03
13665.06
13665.14
13665.03EA
808
PLN
13665.03
13665.06
13665.14
Dichlorek kobaltu, ultra dry ≥99.998% (metals basis)
Dichlorek kobaltu
Purity: 99.998%
CAS No.: 7646-79-9
Molecular Formula: Cl2Co
Formula Weight: 129.84
Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon
Density: 3.367
Appearance: Pale blue
Odour: Odourless
Melting Point: 735°
Boiling Point: 1049°
Merck Reference: 14,2437
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00010938
Formuła:
Cl₂Co Temp. Wrzenia: 1049 °C Temp. topnienia: 735 °C Gęstość: 3,367 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010938 Numer CAS: 7646-79-9 Numer WE (dawny EINECS): 231-589-4 Jednostka: 3077 ADR: 9,III Klasyfikacja Merck : 14,2437 |