Dichlorek kobaltu, bezwodny ≥99.7% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
12303.18
12303.30
12303.18EA
833
PLN
12303.18
12303.30
Dichlorek kobaltu, bezwodny ≥99.7% (metals basis)
Dichlorek kobaltu
Purity: 99.7%
CAS No.: 7646-79-9
Molecular Formula: Cl2Co
Formula Weight: 129.84
Physical Form: Powder
Density: 3.367
Appearance: Pale blue
Odour: Odourless
Melting Point: 735°
Boiling Point: 1049°
Solubility: Soluble in water, alcohol, acetone, ether, glycerol, and pyridine
Merck Reference: 14,2437
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00010938
Formuła:
Cl₂Co Temp. Wrzenia: 1049 °C Temp. topnienia: 735 °C Gęstość: 3,367 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010938 Numer CAS: 7646-79-9 Numer WE (dawny EINECS): 231-589-4 Jednostka: 3077 ADR: 9,III Klasyfikacja Merck : 14,2437 |