Drukuj
Dichlorek kobaltu, bezwodny 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
214130050 214131000 214135000
ACRO214130050EA 268 PLN
ACRO214130050 ACRO214131000 ACRO214135000
Dichlorek kobaltu, bezwodny 97%
Dichlorek kobaltu
Formuła: Cl₂Co
Temp. Wrzenia: 1049 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 735 °C
Gęstość: 1,6795 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00010938
Numer CAS: 7646-79-9
Numer WE (dawny EINECS): 231-589-4
Jednostka: 3077
ADR: 9,III
Klasyfikacja Merck : 12,02498
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Blue Powder
Titration Complexometric ≥96.0 %
Iron (Fe) ≤500 ppm
Lead (Pb) ≤100 ppm
Nickel (Ni) ≤2000 ppm