Platinum(II) bromide (≥54,5% Pt) ≥99.9% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
12172.03
12172.06
12172.03EA
1050
PLN
12172.03
12172.06
Platinum(II) bromide (≥54,5% Pt) ≥99.9% (metals basis)
Platinum(II) bromide
Purity: 99.9%
CAS No.: 13455-12-4
Molecular Formula: PtBr2
Formula Weight: 354.91
Physical Form: Crystalline
Melting Point: 250° dec.
MDL No.: MFCD00011180
Formuła:
Br₂Pt Gęstość: 6,652 g/cm³ (25 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011180 Numer CAS: 13455-12-4 Numer WE (dawny EINECS): 236-648-8 |