Drukuj
Palladium(II) bromide, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Palladium dibromide, Palladium bromide
M-Clarity™ quality level = MQ100
205877-10G 205877-2G
SIAL205877-10GEA 3850 PLN
SIAL205877-10G SIAL205877-2G
Palladium(II) bromide, Sigma-Aldrich®
Palladium(II) bromide
Formuła: Br₂Pd
MW: 266.23 g/mol
Gęstość: 5.173 g/cm³ (16 °C)
Numer MDL: MFCD00011170
Numer CAS: 13444-94-5
Numer WE (dawny EINECS): 236-588-2