Palladium(II) bromide ≥99.998% (metals basis) Pd ≥ 39.5%, Premion®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Palladium dibromide, Palladium bromide
43697.03
43697.06
43697.03EA
1340
PLN
43697.03
43697.06
Palladium(II) bromide ≥99.998% (metals basis) Pd ≥ 39.5%, Premion®
Palladium(II) bromide
Purity: 99.998%
CAS No.: 13444-94-5
Molecular Formula: PdBr2
Formula Weight: 266.22
Physical Form: Powder
Appearance: Black
Melting Point: dec.
MDL No.: MFCD00011170
Formuła:
Br₂Pd MW: 266.23 g/mol Temp. topnienia: Dec. Gęstość: 5.173 g/cm³ (16 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011170 Numer CAS: 13444-94-5 Numer WE (dawny EINECS): 236-588-2 |