Palladium(II) bromide ≥99.99% (metals basis) Pd ≥ 39.5%, Premion®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Palladium dibromide, Palladium bromide
11878.04
11878.09
11878.04EA
2180
PLN
11878.04
11878.09
Palladium(II) bromide ≥99.99% (metals basis) Pd ≥ 39.5%, Premion®
Palladium(II) bromide
Purity: 99.99%
CAS No.: 13444-94-5
Molecular Formula: PdBr2
Formula Weight: 266.22
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
MDL No.: MFCD00011170
Formuła:
Br₂Pd MW: 266.23 g/mol Temp. topnienia: Dec. Gęstość: 5.173 g/cm³ (16 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011170 Numer CAS: 13444-94-5 Numer WE (dawny EINECS): 236-588-2 |