Drukuj
Palladium(II) bromide 39,8-40,1% Pd
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Palladium dibromide, Palladium bromide
195190020 195190100
ACRO195190020EA 1550 PLN
ACRO195190020 ACRO195190100
Palladium(II) bromide 39,8-40,1% Pd
Palladium(II) bromide
Formuła: Br₂Pd
MW: 266.23 g/mol
Gęstość: 5.173
Numer MDL: MFCD00011170
Numer CAS: 13444-94-5
Numer WE (dawny EINECS): 236-588-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Dark red-brown to black Powder or crystals
Assay 39.8 to 40.1 % (Pd)
Calcium (Ca) ≤20 ppm
Copper (Cu) ≤10 ppm
Gold (Au) ≤20 ppm
Iridium (Ir) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Magnesium (Mg) ≤10 ppm
Platinum (Pt) ≤100 ppm
Rhodium (Rh) ≤100 ppm
Ruthenium (Ru) ≤100 ppm
Silicon (Si) ≤50 ppm
Silver (Ag) ≤20 ppm