Dobromek niklu, anhydrous 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Nickel dibromide
53115.18
53115.30
53115.18EA
940
PLN
53115.18
53115.30
Dobromek niklu, anhydrous 99%
Dobromek niklu
Purity: 99%
CAS No.: 13462-88-9
Molecular Formula: Br2Ni
Formula Weight: 218.53
Physical Form: Crystalline
Density: 5.098
Melting Point: 963°
Merck Reference: 14,6502
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00011141
Formuła:
Br₂Ni MW: 218.5 g/mol Temp. topnienia: 963 Gęstość: 5.098 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011141 Numer CAS: 13462-88-9 Numer WE (dawny EINECS): 236-665-0 Jednostka: 3077 ADR: 9 III Klasyfikacja Merck : 14,6502 |