Dobromek niklu 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
203360500
203360100
203362500
ACRO203360500EA
621
PLN
ACRO203360500
ACRO203360100
ACRO203362500
Dobromek niklu 99%
Dobromek niklu
Formuła:
Br₂Ni Temp. topnienia: 963 °C Gęstość: 5,09 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011141 Numer CAS: 13462-88-9 Numer WE (dawny EINECS): 236-665-0 Jednostka: 3077 ADR: 9,III Klasyfikacja Merck : 12,06585 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Brown Crystalline powder and/or chunks |
Titration Argentometric | ≥98.5 % (on dry substance) |
Water | ≤6 % (K.F.) |