Drukuj
Bromek żelaza(III), bezwodny 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
31125.14 31125.22 31125.06
31125.14EA 1560 PLN
31125.14 31125.22 31125.06
Bromek żelaza(III), bezwodny 98+%
Bromek żelaza(III)
Purity: 98+% CAS No.: 10031-26-2 Molecular Formula: FeBr3 Formula Weight: 295.57 Physical Form: Crystalline Sensitivity: Light Sensitive and Hygroscopic Appearance: Dark red Odour: Odourless Melting Point: dec. Merck Reference: 14,4018 MDL No.: MFCD00016082
Formuła: Br₃Fe
Temp. topnienia: Dec.
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00016082
Numer CAS: 10031-26-2
Numer WE (dawny EINECS): 233-089-1
Jednostka: 3260
ADR: 8,III
Klasyfikacja Merck : 14,4018