Drukuj
Bromek żelaza(II), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Iron dibromide, Ferrous bromide, Iron(II) bromide
M-Clarity™ quality level = MQ100
400831-10G 400831-50G
SIAL400831-10GEA 534 PLN
SIAL400831-10G SIAL400831-50G
Bromek żelaza(II), Sigma-Aldrich®
Bromek żelaza(II)
Formuła: Br₂Fe
MW: 215.66 g/mol
Numer MDL: MFCD00016081
Numer CAS: 7789-46-0
Numer WE (dawny EINECS): 232-168-8
Jednostka: 3260
ADR: 8 III