Bromek żelaza(II), anhydrous ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Iron dibromide, Ferrous bromide, Iron(II) bromide
31154.06
31154.14
31154.22
31154.06EA
414
PLN
31154.06
31154.14
31154.22
Bromek żelaza(II), anhydrous ≥98%
Bromek żelaza(II)
Purity: 98% min
CAS No.: 7789-46-0
Molecular Formula: Br2Fe
Formula Weight: 215.67
Physical Form: Granular
Density: 4.636
Appearance: Green to dark yellow
Odour: Odourless
Melting Point: 684°
Merck Reference: 14,4042
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00016081
Formuła:
Br₂Fe MW: 215.66 g/mol Temp. topnienia: 684 °C Gęstość: 4.636 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00016081 Numer CAS: 7789-46-0 Numer WE (dawny EINECS): 232-168-8 Jednostka: 3260 ADR: 8 III Klasyfikacja Merck : 14,4042 |