Drukuj
Bromek kobaltu(II), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Cobaltous bromide
M-Clarity™ quality level = MQ100
334022-250G 334022-50G
SIAL334022-250GEA 1510 PLN
SIAL334022-250G SIAL334022-50G
Bromek kobaltu(II), Sigma-Aldrich®
Bromek kobaltu(II)
Formuła: Br₂Co
MW: 218.74 g/mol
Gęstość: 4.909 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00016017
Numer CAS: 7789-43-7
Numer WE (dawny EINECS): 232-166-7
Klasyfikacja Merck : 12,02496