Bromek kobaltu(II), ultra dry ≥99.99% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Ampuled under argon
40319.03
40319.06
40319.03EA
1140
PLN
40319.03
40319.06
Bromek kobaltu(II), ultra dry ≥99.99% (metals basis)
Bromek kobaltu(II)
Purity: 99.99%
CAS No.: 7789-43-7
Molecular Formula: CoBr2
Formula Weight: 218.75
Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon
Density: 4.909
Appearance: Green
Melting Point: 678° (in N2)
Merck Reference: 14,2435
MDL No.: MFCD00016017
Formuła:
Br₂Co Temp. topnienia: 678 °C (in N{2}) Gęstość: 4,909 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00016017 Numer CAS: 7789-43-7 Numer WE (dawny EINECS): 232-166-7 Klasyfikacja Merck : 14,2435 |