Drukuj
Tlenek renu(IV), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
342254-1G 342254-5G
SIAL342254-1GEA 2580 PLN
SIAL342254-1G SIAL342254-5G
Tlenek renu(IV), Sigma-Aldrich®
Tlenek renu(IV)
Formuła: O₂Re
Gęstość: 11,4 g/cm³ (25 °C)
Numer MDL: MFCD00016305
Numer CAS: 12036-09-8
Numer WE (dawny EINECS): 234-839-0