Drukuj
Tlenek manganu(IV) ≥90% (RT), Technical Grade, aktywny, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Uwaga
63548-1KG 63548-250G
63548-1KGEA 355 PLN
63548-1KG 63548-250G
Tlenek manganu(IV) ≥90% (RT), Technical Grade, aktywny, Fluka™
Tlenek manganu(IV)
  • Chemicals that do not have an established standard set for quality and impurity levels or for products where the purity is <90%
  • Variation in color and physical form is possible
Formuła: MnO₂
Temp. topnienia: Dec.
Gęstość: 5,21 g/cm³ (21 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003463
Numer CAS: 1313-13-9
Numer WE (dawny EINECS): 215-202-6
Klasyfikacja Merck : 14,05730
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance complying
Identity complying
Assay Min. 90.0 %
Loss on drying (105°C) Max. 1.5 %