Drukuj
Tlenek manganu(IV) for synthesis
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Ditlenek manganu
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.05958.0100 8.05958.1000 8.05958.9025 8.05958.9050
8.05958.0100EA 119 PLN
8.05958.0100 8.05958.1000 8.05958.9025 8.05958.9050
Tlenek manganu(IV) for synthesis
Tlenek manganu(IV)
Formuła: MnO₂
MW: 86.94 g/mol
Temp. topnienia: 535
Gęstość: 5.03 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003463
Numer CAS: 1313-13-9
Numer WE (dawny EINECS): 215-202-6
Klasyfikacja Merck : 14,05730
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) insoluble
Molar Mass 86.94 g/mol
Bulk Density 600 - 800 kg/m3
Vapor Pressure (20 °C)
Density 5.03 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) not applicable