Drukuj
Tlenek manganu(IV) ≥89.0%, powder, Supelco®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Ditlenek manganu
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.05957.1000 1.05957.9025
1.05957.1000EA 358 PLN
1.05957.1000 1.05957.9025
Tlenek manganu(IV) ≥89.0%, powder, Supelco®
Tlenek manganu(IV)
Formuła: MnO₂
MW: 86.94 g/mol
Temp. topnienia: 535
Gęstość: 5.03 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003463
Numer CAS: 1313-13-9
Numer WE (dawny EINECS): 215-202-6
Klasyfikacja Merck : 14,05730
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (manganometric) ≥ 89.0 %
Substances insoluble in hydrochloric acid ≤ 5.0 %
Sulphate (SO₄) ≤ 0.1 %
Ba (Barium) ≤ 1.0 %
Ca (Calcium) ≤ 1.0 %
Fe (Iron) ≤ 1.5 %
Loss on drying (105 °C) ≤ 0.3 %