Tlenek manganu(IV) ≥99.9% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
42250.30
42250.A1
42250.30EA
866
PLN
42250.30
42250.A1
Tlenek manganu(IV) ≥99.9% (metals basis)
Tlenek manganu(IV)
Purity: 99.9%
CAS No.: 1313-13-9
Molecular Formula: MnO2
Formula Weight: 86.94
Physical Form: -325 Mesh Powder
Density: 5.026
Appearance: Black
Melting Point: 535° dec.
Merck Reference: 14,5730
MDL No.: MFCD00003463
Formuła:
MnO₂ Gęstość: 5,026 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003463 Numer CAS: 1313-13-9 Numer WE (dawny EINECS): 215-202-6 Klasyfikacja Merck : 14,5730 |