Tlenek manganu(IV) ≥99.997% (metals basis), Puratronic®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
10805.14
10805.22
10805.06
10805.14EA
1990
PLN
10805.14
10805.22
10805.06
Tlenek manganu(IV) ≥99.997% (metals basis), Puratronic®
Tlenek manganu(IV)
Purity: 99.997%
CAS No.: 1313-13-9
Molecular Formula: MnO2
Formula Weight: 86.94
Physical Form: Powder
Density: 5.026
Appearance: Black
Melting Point: 535° dec.
Merck Reference: 14,5730
MDL No.: MFCD00003463
Formuła:
MnO₂ Gęstość: 5,026 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003463 Numer CAS: 1313-13-9 Numer WE (dawny EINECS): 215-202-6 Klasyfikacja Merck : 14,5730 |