Drukuj
Tlenek manganu(IV) 99% -10 mesh
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Ditlenek manganu
222581000 222585000 222580025
ACRO222581000EA 206 PLN
ACRO222581000 ACRO222585000 ACRO222580025
Tlenek manganu(IV) 99% -10 mesh
Tlenek manganu(IV)
Formuła: MnO₂
MW: 86.94 g/mol
Temp. topnienia: 535 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003463
Numer CAS: 1313-13-9
Numer WE (dawny EINECS): 215-202-6
Klasyfikacja Merck : 14,05730
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Grey to black Powder
Titration with Na2S2O3 ≥98.5 %