Tlenek manganu(IV) 80-85%, proszek
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
213490010
213490250
213490025
ACRO213490010EA
555
PLN
ACRO213490010
ACRO213490250
ACRO213490025
Tlenek manganu(IV) 80-85%, proszek
Tlenek manganu(IV)
Formuła:
MnO₂ Gęstość: 5,03 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003463 Numer CAS: 1313-13-9 Numer WE (dawny EINECS): 215-202-6 Klasyfikacja Merck : 14,05730 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Dark grey Powder |
Loss on drying | ≤0.5 % (105°C) |
Titration with Na2S2O3 | ≥80 % |
Silicate (as SiO2) | ≤7 % |
Iron (Fe) | ≤1 % |
Insoluble matter | ≤10 % (in HCl) |