Drukuj
Tlenek manganu(IV) 88%, electrolytically precipitated, active
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Ditlenek manganu
203191000 203195000 203190025
ACRO203191000EA 173 PLN
ACRO203191000 ACRO203195000 ACRO203190025
Tlenek manganu(IV) 88%, electrolytically precipitated, active
Tlenek manganu(IV)
Formuła: MnO₂
MW: 86.94 g/mol
Temp. topnienia: 535 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003463
Numer CAS: 1313-13-9
Numer WE (dawny EINECS): 215-202-6
Jednostka: 1479
ADR: 5.1 II
Klasyfikacja Merck : 14,05730
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Black Powder
Titration Iodometric ≥83 % (on dried substance)
Additional info Oxidation activity: >60% (yield)