Drukuj
Tlenek manganu(IV) 99.99+% (trace metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Ditlenek manganu
193470050 193470250 193471000
ACRO193470050EA 359 PLN
ACRO193470050 ACRO193470250 ACRO193471000
Tlenek manganu(IV) 99.99+% (trace metals basis)
Tlenek manganu(IV)
Formuła: MnO₂
MW: 86.94 g/mol
Temp. topnienia: 535 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003463
Numer CAS: 1313-13-9
Numer WE (dawny EINECS): 215-202-6
Klasyfikacja Merck : 14,05730
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Grey to black Powder or crystals and/or chunks
Total trace metal impurities ≤100 ppm