Drukuj
Tlenek manganu(III), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Manganese oxide (Mn2O3), Dimanganese trioxide
M-Clarity™ quality level = MQ200
377457-1KG 377457-250G
SIAL377457-1KGEA 2010 PLN
SIAL377457-1KG SIAL377457-250G
Tlenek manganu(III), Sigma-Aldrich®
Tlenek manganu(III)
Formuła: Mn₂O₃
MW: 157.87 g/mol
Temp. topnienia: 1347
Gęstość: 4.81 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00016217
Numer CAS: 1317-34-6
Numer WE (dawny EINECS): 215-264-4
Klasyfikacja Merck : 13,05761