Tlenek manganu(III) ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Manganese oxide (Mn2O3), Dimanganese trioxide
87791.36
87791.A3
87791.36EA
1580
PLN
87791.36
87791.A3
Tlenek manganu(III) ≥98%
Tlenek manganu(III)
Purity: 98%
CAS No.: 1317-34-6
Molecular Formula: Mn2O3
Formula Weight: 157.86
Physical Form: -325 Mesh Powder
Density: 4.50
Appearance: Black
Odour: Odourless
Melting Point: 1080° dec.
Merck Reference: 14,5737
MDL No.: MFCD00016217
Formuła:
Mn₂O₃ MW: 157.87 g/mol Temp. topnienia: 1080 °C (temp. rozkładu) Gęstość: 4.50 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00016217 Numer CAS: 1317-34-6 Numer WE (dawny EINECS): 215-264-4 Klasyfikacja Merck : 13,05761 |