Tlenek manganu(II) ≥99.99% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
44441.09
44441.18
44441.09EA
1320
PLN
44441.09
44441.18
Tlenek manganu(II) ≥99.99% (metals basis)
Tlenek manganu(II)
Purity: 99.99%
CAS No.: 1344-43-0
Molecular Formula: MnO
Formula Weight: 70.94
Physical Form: Powder/Chunks
Density: 5.0
Appearance: Green
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00016226
Formuła:
MnO Temp. topnienia: 1840 °C Gęstość: 5,0 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00016226 Numer CAS: 1344-43-0 Numer WE (dawny EINECS): 215-695-8 |