Tlenek manganu(II) 99% (76.0 - 78.0% Mn)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Manganese(ii)oxide, Manganese oxide
11870.36
11870.A3
11870.F7
11870.36EA
357
PLN
11870.36
11870.A3
11870.F7
Tlenek manganu(II) 99% (76.0 - 78.0% Mn)
Tlenek manganu(II)
Purity: 99%
CAS No.: 1344-43-0
Molecular Formula: MnO
Formula Weight: 70.94
Physical Form: +200 Mesh Powder
Density: 5.0
Appearance: Green
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00016226
Formuła:
MnO MW: 70.94 g/mol Temp. topnienia: 1840 Gęstość: 5.0 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00016226 Numer CAS: 1344-43-0 Numer WE (dawny EINECS): 215-695-8 |