Manganese(II) iodide, ultra dry ≥99.99% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Ampuled under argon
Purity: 99.99%
CAS No.: 7790-33-2
Molecular Formula: I2Mn
Formula Weight: 308.75
Physical Form: Powder/Flakes, Ampouled under argon
Density: 5.0
Appearance: White to pink to red
Odour: Odourless
Melting Point: 638°
Merck Reference: 14,5732
MDL No.: MFCD00016225
Formuła:
I₂Mn Temp. topnienia: 638 °C Gęstość: 5,0 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00016225 Numer CAS: 7790-33-2 Numer WE (dawny EINECS): 232-201-6 Klasyfikacja Merck : 14,5732 |