Drukuj
diwodorofosforan potasu, bezwodny ≥99.5% (by acidimetry), LiChropur™ dla HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej), Supelco®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
5.43841.0100 5.43841.0250
5.43841.0100EA 841 PLN
5.43841.0100 5.43841.0250
diwodorofosforan potasu, bezwodny ≥99.5% (by acidimetry), LiChropur™ dla HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej), Supelco®
diwodorofosforan potasu
Formuła: KH₂PO₄
Temp. topnienia: 253 °C
Gęstość: 2,33 g/cm³ (21.5 °C)
Numer MDL: MFCD00011401
Numer CAS: 7778-77-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-913-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (acidometric) ≥99,5%
Identity Passes test
Ca (calcium) ≤0,50 ppm
Cu (copper) ≤0,005 ppm
Fe (iron) ≤0,10 ppm
Mg (magnesium) ≤0,50 ppm
Na (sodium) ≤20,0 ppm
HPLC gradient suitability test, chromophoric impurities based on 4'-hydroxyacetophenone ≤10 ppm
Chromophore purity ≥99,999%