Flourek manganu(III) ≥98% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
13069.09
13069.18
13069.09EA
632
PLN
13069.09
13069.18
Flourek manganu(III) ≥98% (metals basis)
Flourek manganu(III)
Purity: 98%
CAS No.: 7783-53-1
Molecular Formula: MnF3
Formula Weight: 111.93
Physical Form: Crystalline
Density: 3.54
Melting Point: dec.
Merck Reference: 14,5741
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00016223
Formuła:
F₃Mn MW: 111.93 g/mol Temp. topnienia: Dec. Gęstość: 3.54 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00016223 Numer CAS: 7783-53-1 Numer WE (dawny EINECS): 232-006-6 Jednostka: 3087 ADR: 5.1 II Klasyfikacja Merck : 14,5741 |