Fluorek manganu(II) ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Manganese(II) difluoride, Manganese difluoride
11527.09
11527.18
11527.09EA
502
PLN
11527.09
11527.18
Fluorek manganu(II) ≥99%
Fluorek manganu(II)
Purity: 99%
CAS No.: 7782-64-1
Molecular Formula: F2Mn
Formula Weight: 92.93
Physical Form: Crystalline Powder
Density: 3.98
Appearance: Red
Melting Point: 856°
Solubility: Insoluble in water, alcohol. Soluble in dilute HF, conc. HCl or HNO3
Merck Reference: 14,5729
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00016222
Formuła:
F₂Mn MW: 92.93 g/mol Temp. topnienia: 856 °C Gęstość: 3.98 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00016222 Numer CAS: 7782-64-1 Numer WE (dawny EINECS): 231-960-0 Jednostka: 3288 Klasyfikacja Merck : 12,05769 |