Drukuj
Węglan manganu(II), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Manganous carbonate
M-Clarity™ quality level = MQ200
377449-1KG 377449-250G
SIAL377449-1KGEA 741 PLN
SIAL377449-1KG SIAL377449-250G
Węglan manganu(II), Sigma-Aldrich®
Węglan manganu(II)
Formuła: CMnO₃
MW: 114.95 g/mol
Gęstość: 3.12 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00011116
Numer CAS: 598-62-9
Numer WE (dawny EINECS): 209-942-9
Klasyfikacja Merck : 13,05749