Węglan manganu(II) ≥99.9%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Manganous carbonate
14344.30
14344.A1
14344.30EA
480
PLN
14344.30
14344.A1
Węglan manganu(II) ≥99.9%
Węglan manganu(II)
Purity: 99.9%
CAS No.: 598-62-9
Molecular Formula: MnCO3
Formula Weight: 114.95
Physical Form: Powder
Density: 3.125
Appearance: Light brown to violet
Odour: Odourless
Melting Point: 350° dec.
Merck Reference: 14,5726
MDL No.: MFCD00011116
Formuła:
CMnO₃ MW: 114.95 g/mol Temp. topnienia: 350 °C (temp. rozkładu) Gęstość: 3.125 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011116 Numer CAS: 598-62-9 Numer WE (dawny EINECS): 209-942-9 Klasyfikacja Merck : 13,05749 |