Węglan manganu(II) (≥44% Mn)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Manganous carbonate
14324.36
14324.A3
14324.36EA
340
PLN
14324.36
14324.A3
Węglan manganu(II) (≥44% Mn)
Węglan manganu(II)
CAS No.: 598-62-9
Molecular Formula: CMnO3
Formula Weight: 114.95
Physical Form: -200 Mesh Powder
Density: 3.125
Appearance: Light brown to violet
Odour: Odourless
Melting Point: 350° dec.
Solubility: Insoluble in water, alcohol. Soluble in dilute inorganic acids
Merck Reference: 14,5726
MDL No.: MFCD00011116
Pigment, varnish drier
Formuła:
CMnO₃ MW: 114.95 g/mol Temp. topnienia: 350 °C (temp. rozkładu) Gęstość: 3.125 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011116 Numer CAS: 598-62-9 Numer WE (dawny EINECS): 209-942-9 Klasyfikacja Merck : 13,05749 |