Drukuj
Chlorek manganu(II) for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Manganese dichloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.05930.0100 8.05930.0500
8.05930.0100EA 186 PLN
8.05930.0100 8.05930.0500
Chlorek manganu(II) for synthesis, Sigma-Aldrich®
Chlorek manganu(II)
Formuła: MnCl₂
MW: 125.84 g/mol
Temp. Wrzenia: 1190
Temp. topnienia: 650
Gęstość: 2.98 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011114
Numer CAS: 7773-01-5
Numer WE (dawny EINECS): 231-869-6
Jednostka: 3288
ADR: 6.1 III
Klasyfikacja Merck : 12,05768
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 723 g/l (25 °C)
Melting Point 650 °C
Molar Mass 125.84 g/mol
Boiling Point 1190 °C
Density 2.977 g/cm3 (25 °C)
pH 5.5 (25 g/l, H2O, 20 °C)