Drukuj
Chlorek manganu(II), ultra dry ≥99.99% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Manganese dichloride
Ampuled under argon
42844.04 42844.09 42844.18
42844.04EA 354 PLN
42844.04 42844.09 42844.18
Chlorek manganu(II), ultra dry ≥99.99% (metals basis)
Chlorek manganu(II)
Purity: 99.99% CAS No.: 7773-01-5 Molecular Formula: Cl2Mn Formula Weight: 125.84 Physical Form: Powder, Ampouled under argon Density: 2.977 Appearance: Pink Odour: Odourless Melting Point: 650° Boiling Point: 1190° Merck Reference: 14,5728 UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00011114
Formuła: MnCl₂
MW: 125.84 g/mol
Temp. Wrzenia: 1190 °C
Temp. topnienia: 650
Gęstość: 2.977
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011114
Numer CAS: 7773-01-5
Numer WE (dawny EINECS): 231-869-6
Jednostka: 3288
ADR: 6.1 III
Klasyfikacja Merck : 14,5728