Chlorek manganu(II), ultra dry ≥99.99% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Manganese dichloride
Ampuled under argon
14464.06
14464.14
14464.22
14464.06EA
850
PLN
14464.06
14464.14
14464.22
Chlorek manganu(II), ultra dry ≥99.99% (metals basis)
Chlorek manganu(II)
Purity: 99.99%
CAS No.: 7773-01-5
Molecular Formula: Cl2Mn
Formula Weight: 125.84
Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon
Density: 2.977
Appearance: Pink
Odour: Odourless
Melting Point: 650°
Boiling Point: 1190°
Merck Reference: 14,5728
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00011114
Formuła:
MnCl₂ MW: 125.84 g/mol Temp. Wrzenia: 1190 °C Temp. topnienia: 650 Gęstość: 2.977 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011114 Numer CAS: 7773-01-5 Numer WE (dawny EINECS): 231-869-6 Jednostka: 3288 ADR: 6.1 III Klasyfikacja Merck : 14,5728 |