Chlorek manganu(II), bezwodny 99+% 80 mesh
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
223610500
223610100
ACRO223610500EA
866
PLN
ACRO223610500
ACRO223610100
Chlorek manganu(II), bezwodny 99+% 80 mesh
Chlorek manganu(II)
Formuła:
MnCl₂ Temp. Wrzenia: 1190 °C (760 mmHg) Temp. topnienia: 650 °C Gęstość: 2,98 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011114 Numer CAS: 7773-01-5 Numer WE (dawny EINECS): 231-869-6 Jednostka: 3077 ADR: 9,III Klasyfikacja Merck : 12,05768 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Pink Powder |
Titration Complexometric | ≥99.0 % |
Solubility | (10 % in dilute HCl) Clear solution |
Particle size | -80 mesh |