Drukuj
Bromek manganu(II), bezwodny 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
A18321.14 A18321.22
A18321.14EA 677 PLN
A18321.14 A18321.22
Bromek manganu(II), bezwodny 95%
Bromek manganu(II)
Purity: 95% CAS No.: 13446-03-2 Molecular Formula: MnBr2 Formula Weight: 214.76 Odour: Odourless Melting Point: 698° MDL No.: MFCD00011113
Formuła: Br₂Mn
Temp. topnienia: 698 °C
Gęstość: 4,38
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011113
Numer CAS: 13446-03-2
Numer WE (dawny EINECS): 236-591-9
Klasyfikacja Merck : 14,5725