Bromek manganu(II), anhydrous 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Manganous bromide, Manganese(ii)bromide, Manganese dibromide, Manganese(II) bromide hydrate
207860250
207861000
ACRO207860250EA
585
PLN
ACRO207860250
ACRO207861000
Bromek manganu(II), anhydrous 99%
Bromek manganu(II)
Formuła:
Br₂Mn Temp. topnienia: 698 °C Gęstość: 4,38 g/cm³ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011113 Numer CAS: 13446-03-2 Numer WE (dawny EINECS): 236-591-9 Klasyfikacja Merck : 12,05765 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Pink Powder |
Titration Complexometric | ≥98.5 % |