Tungsten disulphide ≥99.8% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
11829.18
11829.30
11829.18EA
731
PLN
11829.18
11829.30
Tungsten disulphide ≥99.8% (metals basis)
Tungsten disulphide
Purity: 99.8%
CAS No.: 12138-09-9
Molecular Formula: WS2
Formula Weight: 247.98
Physical Form: Powder
Density: 7.5
Appearance: Black
Melting Point: 1250° dec.
MDL No.: MFCD00011467
Formuła:
S₂W Gęstość: 7,5 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011467 Numer CAS: 12138-09-9 Numer WE (dawny EINECS): 235-243-3 |