siarczek molibdenu (IV) ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 98%
CAS No.: 1317-33-5
Molecular Formula: MoS2
Formula Weight: 160.08
Physical Form: Powder
Appearance: Black
Odour: Odourless
Melting Point: 1185°
Solubility: Insoluble in water and dilute acids
Merck Reference: 14,6236
MDL No.: MFCD00003470
Hydrogenation and isomerization catalyst, dry lubricant
Formuła:
MoS₂ Temp. topnienia: 1185 °C Gęstość: 4,8 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003470 Numer CAS: 1317-33-5 Numer WE (dawny EINECS): 215-263-9 Klasyfikacja Merck : 14,6236 |