Drukuj
siarczek molibdenu (IV) 98.5%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Molybdenum disulphide
215781000 215785000 215780025
ACRO215781000EA 508 PLN
ACRO215781000 ACRO215785000 ACRO215780025
siarczek molibdenu (IV) 98.5%
siarczek molibdenu (IV)
Formuła: MoS₂
MW: 160.07 g/mol
Temp. topnienia: 2375 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003470
Numer CAS: 1317-33-5
Numer WE (dawny EINECS): 215-263-9
Klasyfikacja Merck : 12,06318
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Grey to black Powder
Assay ≥98.0 % (MoS2)