Drukuj
tlenek wolframu(VI), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Tungsten (VI) oxide
M-Clarity™ quality level = MQ100
550086-25G 550086-5G
SIAL550086-25GEA 916 PLN
SIAL550086-25G SIAL550086-5G
tlenek wolframu(VI), Sigma-Aldrich®
tlenek wolframu(VI)
Formuła: O₃W
Temp. topnienia: 1473 °C
Gęstość: 7,16 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00011466
Numer CAS: 1314-35-8
Numer WE (dawny EINECS): 215-231-4
Klasyfikacja Merck : 12,09947