Drukuj
tlenek wolframu(VI), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
232785-100G 232785-2KG 232785-500G
SIAL232785-100GEA 431 PLN
SIAL232785-100G SIAL232785-2KG SIAL232785-500G
tlenek wolframu(VI), Sigma-Aldrich®
tlenek wolframu(VI)
Formuła: O₃W
Temp. topnienia: 1473 °C
Gęstość: 7,16 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00011466
Numer CAS: 1314-35-8
Numer WE (dawny EINECS): 215-231-4
Klasyfikacja Merck : 12,09947